Stampa…
2,2-Dimethylsuccinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,4-butanedioic acid, α,α-Dimethylsuccinic acid
OR14327-10G OR14327-25G
APOSOR14327-10GEA 21.9 EUR
APOSOR14327-10G APOSOR14327-25G
2,2-Dimethylsuccinic acid
2,2-Dimethylsuccinic acid
Formula: C₆H₁₀O₄
Peso molecolare: 146.14 g/mol
Punto di ebollizione: 296
Punto di fusione: 138…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004196
CAS Number: 597-43-3
EINECS: 209-899-6