Stampa…
4-Amino-N,N-dimetilanilina HCl
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: N1,N1-Dimethylbenzene-1,4-diamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine monohydrochloride
OR14326-25G OR14326-5G
APOSOR14326-25GEA 125 EUR
APOSOR14326-25G APOSOR14326-5G
4-Amino-N,N-dimetilanilina HCl
4-Amino-N,N-dimetilanilina HCl
Formula: C₈H₁₃ClN₂
Peso molecolare: 172,66 g/mol
Punto di fusione: 215 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012990
CAS Number: 2052-46-2
EINECS: 218-146-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II