Stampa…
Dimetil gliossima 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14325-100G OR14325-2.5KG OR14325-500G
APOSOR14325-100GEA 21.9 EUR
APOSOR14325-100G APOSOR14325-2.5KG APOSOR14325-500G
Dimetil gliossima 99%
Dimetil gliossima
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Punto di fusione: 240…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002117
CAS Number: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III