Stampa…
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: DDQ, 2,3-Dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone, 2,3-Dichloro-5,6-dicyanoquinone, 4,5-Dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,2-dicarbonitrile
OR14321-250G OR14321-500G OR14321-1KG
APOSOR14321-250GEA 91.6 EUR
APOSOR14321-250G APOSOR14321-500G APOSOR14321-1KG
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone
Formula: C₈Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 227,01 g/mol
Punto di fusione: 210…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001593
CAS Number: 84-58-2
EINECS: 201-542-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III