Stampa…
4-Bromoisoquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14319-25G OR14319-5G
APOSOR14319-25GEA 33.5 EUR
APOSOR14319-25G APOSOR14319-5G
4-Bromoisoquinoline
4-Bromoisoquinoline
Formula: C₉H₆BrN
Peso molecolare: 208,06 g/mol
Punto di ebollizione: 280…285 °C
Punto di fusione: 40…43 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006904
CAS Number: 1532-97-4
EINECS: 216-244-8