Stampa…
4-Amminoantipirina 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
OR14314-100G OR14314-25G
APOSOR14314-100GEA 154 EUR
APOSOR14314-100G APOSOR14314-25G
4-Amminoantipirina 98+%
4-Amminoantipirina
Formula: C₁₁H₁₃N₃O
Peso molecolare: 203,24 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003145
CAS Number: 83-07-8