Stampa…
Amantadine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Adamantylamine, 1-Aminotricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Adamantan-1-amine, 1-Adamantanamine, 1-Aminoadamantane
OR14310-100G OR14310-25G OR14310-500G
APOSOR14310-100GEA 56.8 EUR
APOSOR14310-100G APOSOR14310-25G APOSOR14310-500G
Amantadine 95%
Amantadine
Formula: C₁₀H₁₇N
Peso molecolare: 151,25 g/mol
Punto di fusione: 206…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00074732
CAS Number: 768-94-5
EINECS: 212-201-2