10-Bromodecanoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₉BrO₂ Punto di ebollizione: 163…165 °C/2mmHg Punto di fusione: 38…42 °C Flash Pt: >231 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014388 CAS Number: 50530-12-6 |