Stampa…
Thiazol-2-ylmethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)thiazole, 2-Thiazolemethanol
OR14307-250MG OR14307-5G OR14307-25G
APOSOR14307-250MGEA 0 EUR
APOSOR14307-250MG APOSOR14307-5G APOSOR14307-25G
Thiazol-2-ylmethanol
Thiazol-2-ylmethanol
Formula: C₄H₅NOS
Peso molecolare: 115,1500 g/mol
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200855
CAS Number: 14542-12-2