4-Hydroxytetrahydropyran 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 87 °C/15mmHg Densità: 1,071 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006633 CAS Number: 2081-44-9 EINECS: 218-210-8 |