Stampa…
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14298-10G OR14298-25G OR14298-5G
APOSOR14298-10GEA 152 EUR
APOSOR14298-10G APOSOR14298-25G APOSOR14298-5G
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid 97%
4-Methyloxazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₃
Peso molecolare: 127,1000 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01571070
CAS Number: 2510-32-9