Stampa…
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14296-1G OR14296-500MG
APOSOR14296-1GEA 118 EUR
APOSOR14296-1G APOSOR14296-500MG
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
5-Phenyl-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-1,3-cyclohexanedione
Formula: C₁₄H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 255,28 g/mol
Punto di fusione: 221…223 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411615
CAS Number: 886361-84-8