Stampa…
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid > 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14294-1G OR14294-250MG OR14294-5G OR14294-500MG
APOSOR14294-1GEA 279 EUR
APOSOR14294-1G APOSOR14294-250MG APOSOR14294-5G APOSOR14294-500MG
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid > 95%
4-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)butanoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso molecolare: 219,24 g/mol
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411619
CAS Number: 2971-18-8