Stampa…
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14292-1G OR14292-250MG OR14292-5G
APOSOR14292-1GEA 75.4 EUR
APOSOR14292-1G APOSOR14292-250MG APOSOR14292-5G
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
3-(4-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
Punto di fusione: 123…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01133694
CAS Number: 350988-62-4