Stampa…
1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR14287-1G OR14287-250MG
APOSOR14287-1GEA 176 EUR
APOSOR14287-1G APOSOR14287-250MG
1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
1-(Methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₇H₁₃NO₄S
Peso molecolare: 207,2500 g/mol
Punto di fusione: 160…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03821886
CAS Number: 280772-00-1