Stampa…
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14282-100G OR14282-25G OR14282-5G
APOSOR14282-100GEA 464 EUR
APOSOR14282-100G APOSOR14282-25G APOSOR14282-5G
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde 98%
6-Hydroxy-2-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,1800 g/mol
Punto di fusione: 183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03427537
CAS Number: 78119-82-1