Stampa…
7-Cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-7-cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
OR14278-1G OR14278-500MG
APOSOR14278-1GEA 288 EUR
APOSOR14278-1G APOSOR14278-500MG
7-Cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
7-Cyclopropyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-amine
Formula: C₈H₉N₅
Peso molecolare: 175,19 g/mol
Punto di fusione: 235…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366548
CAS Number: 885949-41-7