Stampa…
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Chloroacetyl)-3,4-dibromothiophene
OR14270-1G OR14270-5G
APOSOR14270-1GEA 275 EUR
APOSOR14270-1G APOSOR14270-5G
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
2-Chloro-1-(3,4-dibromo-2-thienyl)-1-ethanone
Formula: C₆H₃Br₂ClOS
Peso molecolare: 318,43 g/mol
Punto di fusione: 96…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411631
CAS Number: 62673-71-6