5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR14269-25G
OR14269-5G
APOSOR14269-25GEA
253
EUR
APOSOR14269-25G
APOSOR14269-5G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formula:
C₉H₈BrN₃ Punto di fusione: 172…174 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00558911 CAS Number: 78583-82-1 |