Stampa…
3-Iodoanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-iodoanisole
OR14264-100G OR14264-25G
APOSOR14264-100GEA 147 EUR
APOSOR14264-100G APOSOR14264-25G
3-Iodoanisole 98%
3-Iodoanisole
Formula: C₇H₇IO
Peso molecolare: 234,04 g/mol
Punto di ebollizione: 243…244 °C
Densità: 1,78 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001048
CAS Number: 766-85-8