Stampa…
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Aminophenyl)piperazine, N1-BOC protected, 1-Boc-4-(2-Aminophenyl)piperazine
OR14260-1G OR14260-250MG
APOSOR14260-1GEA 87.3 EUR
APOSOR14260-1G APOSOR14260-250MG
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
1-Boc-4-(2-aminophenyl)piperazine
Formula: C₁₅H₂₃N₃O₂
Peso molecolare: 277,368 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115046
CAS Number: 170017-74-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III