Stampa…
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14259-1G OR14259-5G OR14259-100MG
APOSOR14259-1GEA 145 EUR
APOSOR14259-1G APOSOR14259-5G APOSOR14259-100MG
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide 97%
N-(3-Formylphenyl)methanesulphonamide
Formula: C₈H₉NO₃S
Punto di fusione: 146…147 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03198179
CAS Number: 55512-05-5