1-Boc-5-methoxyindole-2-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Boc-5-methoxy-2-indolylboronic acid, (1-(tert-Butoxycarbonyl)-5-methoxy-1H-indol-2-yl)boronic acid
Formula:
C₁₄H₁₈BNO₅ Punto di fusione: 102…108 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04039006 CAS Number: 290331-71-4 |