Stampa…
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14255-1G OR14255-5G
APOSOR14255-1GEA 145 EUR
APOSOR14255-1G APOSOR14255-5G
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde 97%
2-Dimethylaminoquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₁₂N₂O
Punto di fusione: 52…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06010203
CAS Number: 728035-61-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III