Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR14254-5G
OR14254-10G
OR14254-1G
APOSOR14254-5GEA
66.7
EUR
APOSOR14254-5G
APOSOR14254-10G
APOSOR14254-1G
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride 97%
Tetrahydro-2H-pyran-4-carbonyl chloride
Formula:
C₆H₉ClO₂ Punto di ebollizione: 50…52 °C/1mmHg Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06200863 CAS Number: 40191-32-0 UN: 3265 ADR: 8,II |