Stampa…
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14251-10G OR14251-5G
APOSOR14251-10GEA 435 EUR
APOSOR14251-10G APOSOR14251-5G
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline 97%
3-(1,3-Dioxan-2-yl)aniline
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Punto di fusione: 75…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02853017
CAS Number: 168551-56-2