Stampa…
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14249-1G OR14249-5G OR14249-10G
APOSOR14249-1GEA 132 EUR
APOSOR14249-1G APOSOR14249-5G APOSOR14249-10G
3-(Morpholinosulphonyl)aniline 98%
3-(Morpholinosulphonyl)aniline
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₃S
Peso molecolare: 242,300 g/mol
Punto di fusione: 132…135 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02090909
CAS Number: 22184-97-0