Stampa…
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14248-10G OR14248-1G OR14248-5G
APOSOR14248-10GEA 717 EUR
APOSOR14248-10G APOSOR14248-1G APOSOR14248-5G
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline 97%
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)aniline
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₂S
Punto di fusione: 116…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02063328
CAS Number: 22184-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III