Stampa…
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinyl)benzoic acid, 4-(Pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR14246-250MG OR14246-5G
APOSOR14246-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR14246-250MG APOSOR14246-5G
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
4-(1-Pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191.23 g/mol
Punto di fusione: 262 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631241
CAS Number: 22090-27-3