Stampa…
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14234-250MG OR14234-500MG
APOSOR14234-250MGEA 116 EUR
APOSOR14234-250MG APOSOR14234-500MG
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
2-Propyl-1,3-benzoxazol-6-amine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200963
CAS Number: 875851-66-4