Methyl-4,6-dichloronicotinate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ Punto di fusione: 41…43 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD04125732 CAS Number: 65973-52-6 |