Stampa…
2-Iodo-p-toluidine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR14214-5G OR14214-1G OR14214-25G
APOSOR14214-5GEA 16.1 EUR
APOSOR14214-5G APOSOR14214-1G APOSOR14214-25G
2-Iodo-p-toluidine
2-Iodo-p-toluidine
Formula: C₇H₈IN
Peso molecolare: 233,05 g/mol
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407391
CAS Number: 29289-13-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II