2-Hydrazino-1H-1,3-benzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₈N₄ Punto di fusione: 224…225 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00513603 CAS Number: 15108-18-6 |