Stampa…
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14211-1G OR14211-250MG
APOSOR14211-1GEA 109 EUR
APOSOR14211-1G APOSOR14211-250MG
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile 95%
2-(4-Formylphenyl)isonicotinonitrile
Formula: C₁₃H₈N₂O
Punto di fusione: 175…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200959
CAS Number: 253801-11-5