Stampa…
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl-2-chloro-2-2-4-methylphenyl-hydrazono-acetate, Ethyl-2-chloro-2-[2-(4-methylphenyl)hydrazono]acetate, Ethyl chloro[(4-methylphenyl)hydrazono]acetate
OR14210-1G OR14210-5G
APOSOR14210-1GEA 139 EUR
APOSOR14210-1G APOSOR14210-5G
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Ethyl 2-chloro-2-(2-(p-tolyl)hydrazono)acetate
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂O₂
Peso molecolare: 240,69 g/mol
Punto di fusione: 103…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00266044
CAS Number: 27171-88-6