Stampa…
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14203-1G OR14203-250MG
APOSOR14203-1GEA 49.5 EUR
APOSOR14203-1G APOSOR14203-250MG
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
1-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₅H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 270,72 g/mol
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200974
CAS Number: 886361-80-4