Stampa…
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-BOC protected
OR14195-5G OR14195-25G
APOSOR14195-5GEA 14.7 EUR
APOSOR14195-5G APOSOR14195-25G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate
Formula: C₁₁H₂₁NO₃
Peso molecolare: 215,29 g/mol
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094733
CAS Number: 116574-71-1