Stampa…
2-Bromo-4-methoxyphenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Brom-4-hydroxyanisole
OR14191-1G OR14191-25G OR14191-5G
APOSOR14191-1GEA 14.7 EUR
APOSOR14191-1G APOSOR14191-25G APOSOR14191-5G
2-Bromo-4-methoxyphenol
2-Bromo-4-methoxyphenol
Formula: C₇H₇BrO₂
Punto di ebollizione: 115 °C
Punto di fusione: 45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02113712
CAS Number: 17332-11-5
EINECS: 605-671-9