Stampa…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1419-5G OR1419-25G
APOSOR1419-5GEA 17.6 EUR
APOSOR1419-5G APOSOR1419-25G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,03 g/mol
Punto di fusione: 75…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06496200
CAS Number: 6188-23-4