Stampa…
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
OR14189-1G OR14189-5G
APOSOR14189-1GEA 58 EUR
APOSOR14189-1G APOSOR14189-5G
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
5-(4-Benzylpiperazino)-2-nitroaniline
Formula: C₁₇H₂₀N₄O₂
Punto di fusione: 160 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200970
CAS Number: 23470-43-1