3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR14187-25G
OR14187-5G
APOSOR14187-25GEA
887
EUR
APOSOR14187-25G
APOSOR14187-5G
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
3-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-cyanoacrylic acid
Formula:
C₁₁H₇NO₄ Punto di fusione: 170 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00759392 CAS Number: 49711-55-9 |