Stampa…
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14173-100G OR14173-25G OR14173-5G
APOSOR14173-100GEA 679 EUR
APOSOR14173-100G APOSOR14173-25G APOSOR14173-5G
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BO₃
Punto di fusione: 54…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972375
CAS Number: 128376-64-7