Isobutylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Methylpropylboronic acid, (2-Methylpropyl)boronic acid
Formula:
C₄H₁₁BO₂ Peso molecolare: 101.94 g/mol Punto di fusione: 108…111 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134156 CAS Number: 84110-40-7 |