Stampa…
4-Isoquinolineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14158-1G OR14158-5G
APOSOR14158-1GEA 101 EUR
APOSOR14158-1G APOSOR14158-5G
4-Isoquinolineboronic acid 96%
4-Isoquinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03412093
CAS Number: 192182-56-2