4-Isopropoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR14157-100G
OR14157-25G
OR14157-5G
APOSOR14157-100GEA
151
EUR
APOSOR14157-100G
APOSOR14157-25G
APOSOR14157-5G
4-Isopropoxyphenylboronic acid
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₃ Punto di fusione: 150…154 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03427051 CAS Number: 153624-46-5 |