Stampa…
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14152-1G OR14152-5G
APOSOR14152-1GEA 14.7 EUR
APOSOR14152-1G APOSOR14152-5G
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
2,6-Dichloro-3-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₅BCl₂O₃
Punto di fusione: 150…154 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06796322
CAS Number: 1218790-87-4