Stampa…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,3-Dihydrobenzo[b]furan-2-yl)methyl toluene-4-sulphonate
OR1415-1G OR1415-250MG
APOSOR1415-1GEA 0 EUR
APOSOR1415-1G APOSOR1415-250MG
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-ylmethyl-4-methylbenzenesulphonate
Formula: C₁₆H₁₆O₄S
Peso molecolare: 304.37 g/mol
Punto di fusione: 71.5…73.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06797505
CAS Number: 94709-25-8