Stampa…
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR14147-1G OR14147-250MG OR14147-5G
APOSOR14147-1GEA 60.9 EUR
APOSOR14147-1G APOSOR14147-250MG APOSOR14147-5G
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689688
CAS Number: 104103-06-2