Stampa…
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzoate, 3-Methoxy-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 3-methoxy-4-nitrobenzenecarboxylate
OR14144-10G OR14144-1G OR14144-5G
APOSOR14144-10GEA 192 EUR
APOSOR14144-10G APOSOR14144-1G APOSOR14144-5G
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Methyl-3-methoxy-4-nitrobenzoate
Formula: C₉H₉NO₅
Peso molecolare: 211,17 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051967
CAS Number: 5081-37-8