Stampa…
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-methylindazole, 5-Amino-2-methyl-2H-indazole
OR14143-1G OR14143-250MG
APOSOR14143-1GEA 78.6 EUR
APOSOR14143-1G APOSOR14143-250MG
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
2-Methyl-2H-indazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 122…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03787060
CAS Number: 60518-59-4